Läs mer
2-Mercaptopyridine N-oxide, 99%
Produktkod. 11408136
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408136 5 g 5g
11418136 25 g 25g
11428136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14152.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1121-31-9 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
2-Mercaptopyridine N-oxid används i ratiometrisk fluorescensavbildning av intracellulära zinkjoner i däggdjurskulturer. Det används i radikalkopplingen av bensoylderivat av 2-deoxi-D-ribos, med heterocykliska baser för att ge C-nukleosider. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex med palladiumklorid. Det är en föregångare till O-acyltiohydroxamater. Vidare fungerar det som ett svampdödande medel. Utöver detta används det vid framställning av 1-oxa-2-oxo-3-tia-indoliziniumklorid genom reaktion med karbonyldiklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-Mercaptopyridine N-oxid används vid rationell fluorescensavbildning av intracellulära zinkjoner i däggdjurskulturer. Det används i radikalkopplingen av bensoylderivat av 2-deoxi-D-ribos, med heterocykliska baser för att ge C-nukleosider. Den fungerar som en ligand och bildar koordinationskomplex med palladiumklorid. Det är en föregångare till O-acyltiohydroxamater. Vidare fungerar det som ett svampdödande medel. Utöver detta används det vid framställning av 1-oxa-2-oxo-3-tia-indoliziniumklorid genom reaktion med karbonyldiklorid.
Löslighet
Löslig i tris-saltsyra.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-31-9
Molekylformel C5H5NOS
Molekylvikt (g/mol) 127.161
MDL-nummer MFCD00006196
InChI-nyckel YBBJKCMMCRQZMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrithione, 2-mercaptopyridine n-oxide, 2-mercaptopyridine-n-oxide, 1-hydroxy-2-pyridinethione, omadine, 2-pyridinethiol, 1-oxide, 1-hydroxyl-1h-pyridine-2-thione, n-hydroxypyridine-2-thione, 1-hydroxy-2 1h-pyridinethione, 2-pyridinethiol 1-oxide
PubChem CID 1570
ChEBI CHEBI:36578
IUPAC-namn 1-hydroxipyridin-2-tion
LEDER C1=CC(=S)N(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopyridine N-oxide
Smältpunkt 69°C to 72°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 906983
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,7994
Löslighetsinformation Soluble in tris-hydrochloric acid.
Formel vikt 127.17
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Mercaptopyridine-N-oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Mercaptopyridine-N-oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.