Läs mer
2-merkaptopyridin-N-oxid, natriumsalt, 40 viktprocent vattenlösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10724034 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10724034 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10193491 1 L Glasflaska 1 L
10207293 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10724034 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 257740025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopyridine-N-oxide, sodium salt
Namnnotering 40 w/w% Aqueous Solution
CAS 3811-73-2, 7732-18-5
CAS Min % 40.0, 58.0
CAS Max % 42.0, 60.0
Smältpunkt -30.0°C
Färg Amber till gult
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
pH 8.5 to 10.5 (10% soln. at 20°C)
Kokpunkt 109.0°C
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H4NNaOS
MDL-nummer MFCD01941547
Kvantitet 2.5 L
Merck Index 10, 7892
Synonym sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
InChI-nyckel XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;1-oxidopyridin-2-tion
Molekylvikt (g/mol) 149.15
PubChem CID 19658
Formel vikt 149.15
Procent renhet 40 to 42%
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.