Läs mer
2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt, anhydrous, 98%
Produktkod. 11458897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458897 25 g 25g
11438897 1 g 1g
11448897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20529.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3811-73-2 | C5H4NNaOS | 149.143 g/mol
2-Mercaptopyridine N-oxide natriumsalt är en av de aktiva komponenterna i färg, tätningsmedel, schampo, lim och aerosol på grund av dess antimikrobiella aktivitet. I biokemistudier används det för att transportera zink in i celler. Vidare används det för att bilda tvåtandade oxotiolankelater med övergångsmetaller. Den fungerar som en stabilisator och tillhandahåller viskositetsbyggande i svagt basisk eller neutralt medium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-Mercaptopyridine N-oxide natriumsalt är en av de aktiva komponenterna i färg, tätningsmedel, schampo, lim och aerosol på grund av dess antimikrobiella aktivitet. I biokemistudier används det för att transportera zink in i celler. Vidare används det för att bilda tvåtandade oxotiolankelater med övergångsmetaller. Den fungerar som en stabilisator och tillhandahåller viskositetsbyggande i svagt basisk eller neutralt medium.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, propylenglykol, polyetylenglykol och dimetylsulfoxid. Olösligt i flytande paraffin och olivolja.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3811-73-2
Molekylformel C5H4NNaOS
Molekylvikt (g/mol) 149.143
MDL-nummer MFCD01941547
InChI-nyckel XNRNJIIJLOFJEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium omadine, sodium pyrithione, sodium 2-pyridylthio-n-oxide, pyrithione sodium salt, thione reagent, 2-pyridinethiol-1-oxide sodium salt, 2-mercaptopyridine n-oxide sodium salt, omadine sodium, sodium-2-pyridinethiol-1-oxide, sodium omadine van
PubChem CID 19658
IUPAC-namn natrium;1-oxidopyridin-2-tion
LEDER C1=CC(=S)N(C=C1)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium salt
Namnnotering anhydrous
Smältpunkt ∼290°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,7994
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol,propylene glycol,polyethylene glycol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in liquid paraffin and olive oil.
Formel vikt 149.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.