Läs mer
2-Mercaptopyridine N-Oxide Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30469925
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30469925 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30469925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2252602.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopyridine N-Oxide Sodium Salt
CAS 3811-73-2
Molekylformel C5H4NNaOS
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Salt (1:1), 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Deriv., 2-Pyridinethiol 1-Oxide Sodium Salt, Sodium (2-pyridylthio)-N-oxide, 1-Oxo-2-pyridinethiol Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine 1-Oxide Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine N-oxide Sodium Salt, 2-Mercaptopyridine Oxide Sodium Salt, 2-Pyridinethiol N-Oxide Sodium Salt, 2-Pyridylthiol-N-oxide Sodium Salt, Hokucide N 100, San-aibac Sodium Omadine, Sodium (2-pyridylthio-1-oxide), Sodium 2-mercaptopyridine 1-Oxide, Sodium 2-Mercaptopyridine N-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiol 1-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiol N-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiolate 1-Oxide, Sodium 2-Pyridinethiolate N-Oxide, Sodium Pyridine-1-oxide-2-thiolate, Sodium Pyridine-2-thione-N-oxide, Sodium Pyrithione, Sodium (2-Pyridinylthio)-N-oxide, Thione (reagent), Tomicide S, Topcide 280
InChI formel InChI=1S/C5H5NOS.Na/c7-6-4-2-1-3-5(6)8;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-][n+]1ccccc1[S-]
IUPAC-namn sodium;1-oxidopyridin-1-ium-2-thiolate
Molekylvikt (g/mol) 149.15
Formel vikt 148.9911