Läs mer
2-Mercaptopyridine N-oxide, TRC
Produktkod. 30479449
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479449 5 g
30466803 1 g
30470213 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479449 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2187565G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1121-31-9
Molekylformel C5 H5 N O S
Molekylvikt (g/mol) 127.16
Synonym 2-Pyridinethiol, 1-oxide, 2-Mercaptopyridine 1-oxide, 2-Mercaptopyridine N-oxide, 2-Mercaptopyridine monoxide, 2-Mercaptopyridine oxide, 2-Pyridinethiol N-oxide, NSC 179790, Omadine, PTO, Pyrithione
IUPAC-namn 1-oxidopyridin-1-ium-2-thiol
LEDER [O-][n+]1ccccc1S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrithione
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H5NOS/c7-6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4,8H
Formel vikt 127.0092