Läs mer
2-Mercaptopyrimidin, 98 %
Produktkod. 10061670 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061670 10 g Glasflaska 10g
10327620 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156740100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1450-85-7 | C4H4N2S | 112,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1450-85-7
Molekylformel C4H4N2S
Molekylvikt (g/mol) 112.15
MDL-nummer MFCD00006073
InChI-nyckel HBCQSNAFLVXVAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptopyrimidine, pyrimidine-2-thiol, 2-pyrimidinethiol, 2-thiopyrimidine, pyrimidine-2 1h-thione, 2 1h-pyrimidinethione, pyrimidinethione, 2-pyrimidinethione, 2-pyrimidinethiol 9ci, 2-1h-pyrimidinthione
PubChem CID 1550489
ChEBI CHEBI:53576
IUPAC-namn lH-pyrimidin-2-tion
LEDER C1=CNC(=S)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptopyrimidine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 230 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 112.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.