Läs mer
2-Mercapttothiazolin, 98+%
Produktkod. 11321767
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321767 100 g 100g
11331767 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04924.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-53-7 | C3H5NS2 | 119,2 g/mol
2-merkaptotiazolin, används vid kedjeförlängning av alkylhalider genom trans-jodpropenylenering. 2-Mercaptotiazoline är ett antityreoideamedel som kraftigt minskar nivåerna av sköldkörtelhormon. 2-merkaptotiazolin används också som en mellanprodukt vid framställning av biologiskt aktiva föreningar. Det används också som ett verktyg för mycket selektiv kiral syntes av penam- och karbapenam-typβ -laktamantibiotika.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-merkaptotiazolin, används vid kedjeförlängning av alkylhalider genom trans-jodpropenylenering. 2-Mercaptotiazoline är ett antityreoideamedel som kraftigt minskar nivåerna av sköldkörtelhormon. 2-merkaptotiazolin används också som en mellanprodukt vid framställning av biologiskt aktiva föreningar. Det används också som ett verktyg för mycket selektiv kiral syntes av penam- och karbapenam-typβ -laktamantibiotika.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-53-7
Molekylformel C3H5NS2
Molekylvikt (g/mol) 119.2
MDL-nummer MFCD00126013
InChI-nyckel WGJCBBASTRWVJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mercaptothiazoline, 2-thiazolidinethione, 2-thiazoline-2-thiol, thiazolidine-2-thione, metabasal, thyroidan, 2-mercapto-2-thiazoline, mercaptothiazoline, 2-thiothiazolidone, 2-thiazolidenethione
PubChem CID 2723699
IUPAC-namn 1,3-tiazolidin-2-tion
LEDER C1CSC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mercaptothiazoline
Smältpunkt 103°C to 107°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 106332
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 119.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.