Läs mer
2-Mercaptatoziolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Mercaptothiazoline |
| CAS | 96-53-7 |
| Molekylformel | C3H5NS2 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 2-Thiazolidinethione, 1,3-Thiazolidine-2-thione, 2-Mercapto-4,5-dihydrothiazole, 2-Thiazoline-2-thiol, 2-Thiothiazolidone, 4,5-Dihydro-2-mercaptothiazole, 4,5-Dihydrothiazole-2-thiol, Metabasal, NSC 680, Sancelent 2MT, Tetrahydrothiazole-2-thione, Thyroidan, WR 305 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NS2/c5-3-4-1-2-6-3/h1-2H2,(H,4,5) |
| LEDER | S=C1NCCS1 |
| IUPAC-namn | 1,3-tiazolidin-2-thion |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.21 |
| Formel vikt | 118.9863 |