Läs mer
2-Mesitylenesulfonyl chloride, 99%
Produktkod. 10406750 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10406750 500 g Plastflaska 500g
10081270 25 g Plastflaska 25g
10376810 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10406750 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125595000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218.7 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 773-64-8
Molekylformel C9H11ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 218.7
MDL-nummer MFCD00007434
InChI-nyckel PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylbensensulfonylklorid
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mesitylenesulfonyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 53°C to 57°C
Färg Grå till vit
Kokpunkt 150°C (20.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)3C6H2SO2Cl
Kvantitet 500 g
Beilstein 11, 136
Fieser 01,661; 05,430; 06,625; 08,318
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,toluene and dichloromethane
Formel vikt 218.7
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.