Läs mer
2-Mesitylethanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11397955
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11397955
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08032.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6950-92-1
Molekylformel C11H16O
Molekylvikt (g/mol) 164.25
MDL-nummer MFCD00020609
InChI-nyckel FQZPTDPHVFTOSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylethanol, 2-hydroxyethylmesitylene, 2-hydroxyethyl mesitylene, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethanol, 2-2,4,6-trimethylphenyl ethan-1-ol, 2,4,6-trimethylphenethylalcohol, 2-mesitylethan-1-ol, acmc-20ans7, 2,4,6-trimethylbenzeneethanol, 2,4,6-trimethylphenethyl alcohol
PubChem CID 81389
IUPAC-namn 2-(2,4,6-trimethylphenyl)ethanol
LEDER CC1=CC(C)=C(CCO)C(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Mesitylethanol
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1938400
Formel vikt 164.25
Procent renhet 98%