Läs mer
2-(Mesyloxymethyl)-3-methyl-4-nitropyridine Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Mesyloxymethyl)-3-methyl-4-nitropyridine Methanesulfonate |
| CAS | 368890-13-5 |
| Molekylformel | C8H10N2O5S . CH4O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Methyl-4-nitro-2-pyridinemethanol Methanesulfonate (Ester) Monomethanesulfonate Salt), 3-Methyl-4-nitro-2-pyridinemethanol 2-Methanesulfonate Methanesulfonate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O5S.CH4O3S/c1-6-7(5-15-16(2,13)14)9-4-3-8(6)10(11)12;1-5(2,3)4/h3-4H,5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4) |
| LEDER | Cc1c(COS(=O)(=O)C)nccc1[N+](=O)[O-].CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | methanesulfonic acid;(3-methyl-4-nitropyridin-2-yl)methyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.4 |
| Formel vikt | 342.0192 |