Läs mer
2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride, 72% aq. soln., stab. with 150-200 ppm 4-methoxyphenol
Produktkod. 11373117
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373117 100 g 100g
11383117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13523.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5039-78-1 | C9H18ClNO2 | 207.698 g/mol
2-(Metakryloyloxi)etyltrimetylammoniumklorid är ett zirkonium-, aluminium- och organiskt ytbehandlat multifunktionspigment av rutil titandioxid, det har en snäv materialfördelning, god vithet och hög väderbeständighet. Det används ofta i beläggning, plast, färg, gummi- och bläckproduktion, läder, kosmetika, tvål, plast och inom pappersindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-(metakryloyloxi)etyltrimetylammoniumklorid är ett zirkonium-, aluminium- och organiskt ytbehandlat multipurpose-rutiltitandioxidpigment, det har en snäv materialfördelning, god vithet och hög väderbeständighet. Det används ofta i beläggning, plast, färg, gummi- och bläckproduktion, läder, kosmetika, tvål, plast och inom pappersindustrin.
Löslighet
Det är lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5039-78-1
Molekylformel C9H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 207.698
MDL-nummer MFCD00060097
InChI-nyckel RRHXZLALVWBDKH-UHFFFAOYSA-M
Synonym polyquaternium-37, 2-methacryloyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride, unii-pp88r88k3o, methacrylatoethyl trimethyl ammonium chloride, 2-methacryloyloxy ethyl trimethylammonium chloride, 2-methacryloyloxy ethyl trimethylammonium, methacryloxyethyltrimethyl ammonium chloride, ethanaminium, n,n,n-trimethyl-2-2-methyl-1-oxo-2-propenyl oxy-, chloride
PubChem CID 78738
IUPAC-namn trimetyl-[2-(2-metylprop-2-enoyloxi)etyl]azaniumklorid
LEDER CC(=C)C(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride
Namnnotering stabilized with 150 to 200ppm 4-methoxyphenol
Smältpunkt -25°C
Densitet 1.105
Kokpunkt >100°C
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 100 g
Beilstein 8168395
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 207.7
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 72% aq. soln.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammoniumchloride, 72% in water
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammoniumchloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.