Läs mer
2-Methoxy-1-naphthaldehyde, 99%
Produktkod. 11414477
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414477 5 g 5g
11424477 25 g 25g
11434477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11414477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20483.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5392-12-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5392-12-1
MDL-nummer MFCD00004004
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-1-naphthaldehyde
Smältpunkt 81°C to 85°C
Kokpunkt 204°C to 206°C (18 mmHg)
Molekylformel C14H10O2
Kvantitet 5 g
Beilstein 1868308
Känslighet Air Sensitive
Synonym 3-phenylphthalide, 3-phenyl phthalide, phthalide, 3-phenyl, 3-phenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 3-phenyl-1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3-phenyl, 3-phenyl-3-hydroisobenzofuran-1-one, phenylphthalid, acmc-1ak9n
InChI-nyckel SQFMIHCARVMICF-UHFFFAOYNA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2C3=CC=CC=C3C(=O)O2
IUPAC-namn 3-fenyl-3H-2-bensofuran-1-on
Molekylvikt (g/mol) 210.23
PubChem CID 95365
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.