missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxy 17beta-Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxyestradiol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1 |
| Formel vikt | 302.1882 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?