Läs mer
2-Methoxy-3-methylaniline, TRC
Produktkod. 30135208
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30135208 1 g
30011554 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135208 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3291431G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18102-30-2
Molekylformel C8 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 137.179
Synonym 2-Methoxy-3-methylbenzenamine, 2-Methoxy-3-methylaniline, 3-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methyl-2-methoxyaniline, 3-Methyl-o-anisidine;
IUPAC-namn 2-methoxy-3-methyl-aniline
LEDER COc1c(C)cccc1N
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-3-methylaniline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-4-3-5-7(9)8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vikt 137.0841
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.