Läs mer
2-Methoxy-3-methylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-3-methylnaphthalene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O/c1-9-7-10-5-3-4-6-11(10)8-12(9)13-2/h3-8H,1-2H3 |
| Formel vikt | 172.0888 |