Läs mer
2-Methoxy-3-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-3-methylphenol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-6-4-3-5-7(9)8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3 |
| Formel vikt | 138.0681 |