Läs mer
2-Metaxi-3-metylpyrazin, 99 %
Produktkod. 11377975
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377975 25 g 25g
11367975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377975 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08067.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2847-30-5 | C6H8N2O | 124,143 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2847-30-5
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
MDL-nummer MFCD00006127
InChI-nyckel VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2-methoxy-3-methyl, 2-methyl-3-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-methyl-pyrazine, 2-methoxy-3-methyl pyrazine, unii-04o7cn9q85, pyrazine, 2-methoxy-3 or 5-methyl, pyrazine, 2-methyl-3-methoxy, almond pyrazine, 2-methoxy-3 or5-methylpyrazine, chocolate pyrazine a
PubChem CID 17898
IUPAC-namn 2-metoxi-3-metylpyrazin
LEDER CC1=NC=CN=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-3-methylpyrazine
Densitet 1.07
Kokpunkt 159 °C
Flampunkt 55 °C (131 °F)
Brytningsindex 1.5065
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 878809
Formel vikt 124.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.