Läs mer
2-metoxi-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10476943
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10476943 10 g 10g
10546334 25 g 25g
11340817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10476943 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06058EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 20265-35-4
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.125
MDL-nummer MFCD00023459
InChI-nyckel WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC-namn 2-metoxi-3-nitropyridin
LEDER COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-3-nitropyridine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 154.12
Procent renhet 97%