Läs mer
2-metoxi-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10546334
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10546334 25 g 25g
10476943 10 g 10g
11340817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10546334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06058EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 20265-35-4
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.125
MDL-nummer MFCD00023459
InChI-nyckel WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC-namn 2-metoxi-3-nitropyridin
LEDER COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-3-nitropyridine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 154.12
Procent renhet 97%