Learn More
2-Methoxy-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10546334
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
50 g
Unit Size:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10546334 25 g 25g
10476943 10 g 10g
11340817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10546334 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SPB06058EB
 Restricted Item
Beräknad leverans: 01-12-2026
Add to basket
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-35-4
Molecular Formula C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.125
MDL Number MFCD00023459
InChI Key WZNQCVOSOCGWJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-nitro-pyridine, pyridine, 2-methoxy-3-nitro, 2-methoxy-3-nitropyridin, pubchem6593, maybridge1_008636, acmc-1cdn9, 2-methoxy-3-nitropyridine?, ksc494o8j, 2-methoxy-3-nitropyridine, 2-methoxy-3-nitropyridine 1g
PubChem CID 253219
IUPAC Name 2-methoxy-3-nitropyridine
SMILES COC1=C(C=CC=N1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 25 g
Formula Weight 154.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methoxy-3-nitropyridine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.