Läs mer
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15444887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444887 5 g 5g
15434887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32198.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 937068-58-1
Molekylformel C9H7F3O3
Molekylvikt (g/mol) 220.147
MDL-nummer MFCD09832311
InChI-nyckel COVAZHQHYXQLOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 21544491
IUPAC-namn 2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER COC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 113°C to 116°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 220.15
Procent renhet 97%