Läs mer
2-metoxi-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenol, 97 %
Produktkod. 10602043 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10602043 1 g Glasflaska 1g
10099051 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10602043 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367540010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 269410-22-2 | C13H19BO4 | 250,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 269410-22-2
Molekylformel C13H19BO4
Molekylvikt (g/mol) 250.10
MDL-nummer MFCD02093723
InChI-nyckel WFSJROCEOJANPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734650
IUPAC-namn 2-metoxi-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fenol
LEDER COC1=CC(=CC=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 101 °C till 106 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-methoxy-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-phenol, phenol,2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 250.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.