Läs mer
2-metoxi-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan, 97 %
Produktkod. 11369595
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369595 5 g 5g
11379595 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19056.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1195-66-0 | C7H15BO3 | 158,00 g/mol
Det används i syntesen, optiska och elektrokemiska egenskaper hos nya sampolymerer på basis av bensotiadiazol och elektronrika arenenheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används
i syntesen, optiska och elektrokemiska egenskaper hos nya sampolymerer på basis av bensotiadiazol och elektronrika arenenheter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1195-66-0
Molekylformel C7H15BO3
Molekylvikt (g/mol) 158.00
MDL-nummer MFCD03093086
InChI-nyckel JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxyboronic acid pinacol ester, methoxyboronic acid, pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 167, methyl pinacolyl borate, acmc-209a3a, ksc498e3h, methoxy boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 10975759
IUPAC-namn 2-metoxi-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Densitet 0.966
Kokpunkt 120 °C (228 mmHg)
Flampunkt 46 °C (114 °F)
Brytningsindex 1.41
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2827758
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 158.01
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.