missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazole-4,4,5,5-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,5-Dihydro-2-methoxy-1 H-imidazole-4,5-d4 |
| CAS | 402788-68-5 |
| Molekylformel | C4 2H4 H4 N2 O |
| Kvantitet | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8N2O/c1-7-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])NC(=NC1([2 H])[2 H])OC |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetradeuterio-2-methoxy-1 H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.144 |
| Formel vikt | 104.089 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?