Läs mer
2-Metaxi-4-aminobensoesyra, TRC
Produktkod. 30476773
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30476773 5 g
1 options
Produktkod. 30476773 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2608505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-aminobenzoic Acid
CAS 2486-80-8
Molekylformel C8 H9 N O3
Kvantitet 5 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, o-Anisic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid, NSC 208766, 4-Amino-o-anisic acid
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1cc(N)ccc1C(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-2-metoxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 167.16
Formel vikt 167.0582