Läs mer
2-Metaxi-4-aminobensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-4-aminobenzoic Acid |
| CAS | 2486-80-8 |
| Molekylformel | C8 H9 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 4-amino-2-methoxy-, o-Anisic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-2-methoxybenzoic acid, 2-Methoxy-4-aminobenzoic acid, NSC 208766, 4-Amino-o-anisic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | COc1cc(N)ccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-metoxibensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vikt | 167.0582 |