Learn More
2-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, TRC
Code produit 30483710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30483710 250 mg
30465380 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30483710 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM262600250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32136-81-5
Molekylformel C9 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Synonym Ethanone, 1-(4-hydroxyphenyl)-2-methoxy-, Acetophenone, 4'-hydroxy-2-methoxy- (8CI), 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxy-α-methoxyacetophenone
IUPAC-namn 1-(4-hydroxyphenyl)-2-methoxyethanone
LEDER COCC(=O)c1ccc(O)cc1
Spécification
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4'-hydroxyacetophenone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-6-9(11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Formel vikt 166.063
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.