Läs mer
2-metoxi-4-metyl-5-nitropyridin, TRC
Produktkod. 30466619
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30466619 50 mg
30475963 10 mg
30477204 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30466619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26946850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6635-90-1
Molekylformel C7H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Synonym NSC 52457
LEDER COc1cc(C)c(cn1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-methyl-5-nitropyridine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-3-7(12-2)8-4-6(5)9(10)11/h3-4H,1-2H3
Formel vikt 168.0535