missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxy-4-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-4-methylaniline |
| CAS | 39538-68-6 |
| Molekylformel | C8H11NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(C)ccc1N |
| IUPAC-namn | 2-methoxy-4-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.17 |
| Formel vikt | 137.0841 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?