Läs mer
2-metoxi-4-metylfenol, 98+%
Produktkod. 11450154
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450154 250 g 250g
11430154 10 g 10g
11440154 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13603.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 93-51-6 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
2-metoxi-4-metylfenol används vid framställning av förnybara bis(cyanat)estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 2-metoxi-4-metylfenol används vid framställning av förnybara bis
(cyanat)estrar.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-51-6
Molekylformel C8H10O2
Molekylvikt (g/mol) 138.166
MDL-nummer MFCD00002378
InChI-nyckel PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym creosol, 4-methylguaiacol, 2-methoxy-p-cresol, homoguaiacol, p-methylguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-methyl, p-creosol, 4-methyl guaiacol, 2-methoxy-4-cresol, 4-hydroxy-3-methoxytoluene
PubChem CID 7144
IUPAC-namn 2-metoxi-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-methylphenol
Smältpunkt 5 °C till 6 °C
Densitet 1.092
Kokpunkt 220 °C till 222 °C
Flampunkt 99 °C (210 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 250 g
Beilstein 1862340
Merck Index 14,2571
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 138.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.