Läs mer
2-metoxi-4-metylfenol, TRC
Produktkod. 30469204
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30469204 5 g
1 options
Produktkod. 30469204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3050555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-methylphenol
CAS 93-51-6
Molekylformel C8H10O2
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Methoxy-4-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3-methoxy-1-methylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methyl-2-methoxyphenol, 4-Methylguaiacol, Homoguaiacol, Methyl Guaiacol, NSC 4969, p-Creosol, p-Methylguaiacol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 2-Methoxy-p-cresol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldhyde, Creosol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
LEDER COc1cc(C)ccc1O
IUPAC-namn 2-metoxi-4-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 138.16
Formel vikt 138.0681