Läs mer
2-metoxi-4-nitroanilin, 99 %
Produktkod. 11481257
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481257 25 g 25g
11491257 100 g 100g
11401267 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24220.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 97-52-9 | C7H8N2O3 | 168,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-52-9
Molekylformel C7H8N2O3
Molekylvikt (g/mol) 168.15
MDL-nummer MFCD00007363
InChI-nyckel GVBHRNIWBGTNQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym fast red b base, benzenamine, 2-methoxy-4-nitro, 4-nitro-o-anisidine, fast red base b, fast red b, red b base, diazo fast red b, 2-amino-5-nitroanisole, azoamine pink o, fast red 5na base
PubChem CID 7337
IUPAC-namn 2-metoxi-4-nitroanilin
LEDER COC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-nitroaniline
Smältpunkt 138°C to 142°C
Densitet 1.211
Kvantitet 25 g
Beilstein 879619
Formel vikt 168.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.