Läs mer
2-metoxi-4-nitroanilin, TRC
Produktkod. 17941715
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
17941715 5 g
1 options
Produktkod. 17941715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2647585G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-nitroaniline
CAS 97-52-9
Molekylformel C7 H8 N2 O3
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Methoxy-4-nitroaniline, Benzenamine, 2-methoxy-4-nitro-, Fast Red B Base (6CI), o-Anisidine, 4-nitro- (8CI), 2-Methoxy-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methoxy-4-nitrobenzene, 2-Amino-1-methoxy-5-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitroanisole, 2-Methoxy-4-nitroaniline, 3-Methoxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminoanisole, 4-Amino-3-methoxynitrobenzene, 4-Nitro-2-methoxyaniline, 4-Nitro-6-methoxyaniline, 4-Nitro-o-anisidine, Amarthol Fast Red B Base, Azoamine Pink O, Azoene Fast Red B Base, Brentamine Fast Red B Base, C.I. 37125, Dainichi Fast Red B Base, Daito Red Base B, Devol Red E, Diabase Red B, Fast Red 5NA Base, Fast Red B-T Base, Fast Red Base B, Hiltonil Fast Red B Base, Kako Red B Base, Kayaku Red B Base, Mitsui Red B Base, NSC 4130, Naphthanil Red B Base, Naphtoelan Red B Base, PNOA, Red B Base, Red Base Ciba V, Red Base Irga V, Red Base NB, Sanyo Fast Red B Base, Shinnippon Fast Red B Base, Showa Fast Red B Base, Symulon Red B Base, o-Methoxy-p-nitroaniline, p-Nitro-o-anisidine, 2-Methoxy-4-nitrobenzenamine, 1-Amino-2-methoxy-4-nitrobenzene, 2-Amino-1-methoxy-5-nitrobenzene, 2-Amino-5-nitroanisole, 2-Methoxy-4-nitroaniline, 3-Methoxy-4-aminonitrobenzene, 3-Nitro-6-aminoanisole, 4-Amino-3-methoxynitrobenzene, 4-Nitro-2-methoxyaniline, 4-Nitro-6-methoxyaniline, 4-Nitro-o-anisidine
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,8H2,1H3
LEDER COc1cc(ccc1N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metoxi-4-nitroanilin
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.0535