Läs mer
2-metoxi-4-nitrobensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11339935
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339935 5 g 5g
11329935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339935 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19902.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 21320-91-2 | C7H6ClNO5S | 251,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21320-91-2
Molekylformel C7H6ClNO5S
Molekylvikt (g/mol) 251.64
MDL-nummer MFCD03094697
InChI-nyckel QECYXMKYZQXEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitro, pubchem11714, acmc-1ck5c, ksc207c7t, 2-chlorosulphonyl-5-nitroanisole, chloro 2-methoxy-4-nitrophenyl sulfone, 2-methoxy-4-nitrobenzensulfonyl chloride, 2-methoxy-4-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 309458
LEDER COC1=CC(=CC=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 96 °C till 99 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 2136023
Känslighet Känslig för fukt
IUPAC-namn 2-metoxi-4-nitrobensensulfonylklorid
Formel vikt 251.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.