Läs mer
2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-4-nitrobenzoic acid |
| CAS | 2597-56-0 |
| Molekylformel | C8H7NO5 |
| MDL-nummer | MFCD00216573 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | COC1=C(C=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.14 |
| Procent renhet | 98% |