Läs mer
2-metoxi-4-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30467514
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30467514 5 g
1 options
Produktkod. 30467514 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2648305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-nitrobenzoic Acid
CAS 2597-56-0
Molekylformel C8 H7 N O5
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-7-4-5(9(12)13)2-3-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
LEDER COc1cc(ccc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-metoxi-4-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 197.14
Formel vikt 197.0324