Läs mer
2-metoxi-4-nitrobenzonitril, 98 %
Produktkod. 11307199
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307199 5 g 5g
11317199 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27391.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101084-96-2 | C8H6N2O3 | 178,147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101084-96-2
Molekylformel C8H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 178.147
MDL-nummer MFCD02093781
InChI-nyckel MLIKCKXLGYEGAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-nitroanisole, acmc-20a4y1, 4-nitro-2-methoxybenzonitrile, 2-methoxy-4-nitro-benzonitrile, 2-methyloxy-4-nitrobenzonitrile, 2-methoxy-4-nitrobenzonitrile
PubChem CID 291867
IUPAC-namn 2-metoxi-4-nitrobensonitril
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 177°C to 180°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 178.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.