Läs mer
2-metoxi-4-nitrofenylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11318645
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318645 5 g 5g
11308645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318645 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12150.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 190774-55-1 | C8H6N2O3S | 210,207 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 190774-55-1
Molekylformel C8H6N2O3S
Molekylvikt (g/mol) 210.207
MDL-nummer MFCD00041379
InChI-nyckel NXWXXLFRMVILJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-benzene, acmc-20ans0, 2-methoxy4-nitrophenyl isothiocyanate, 2-methoxy-4-nitrophenylisothiocyanate, #, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy-4-nitro-9ci
PubChem CID 610837
IUPAC-namn 1-isotiocyanato-2-metoxi-4-nitrobensen
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-nitrophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 107 °C till 109 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 6924925
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 210.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.