Läs mer
2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31340783
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31340783 1 kg
31338073 10 g
31338404 500 g
31337867 25 g
31340667 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31340783 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1351301000g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)phenol
CAS 97-54-1
Molekylformel C10H12O2
MDL-nummer MFCD00009285
Kvantitet 1 kg
LEDER OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 164.20
Procent renhet 95%