Läs mer
2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide, Mikromol
Beskrivning
2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[((1R)-1-phenylethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 121565-95-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[((1R)-1-phenylethyl)amino]propyl]benzenesulfonamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H24 N2 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]-, 2-Methoxy-5-[(2R)-2-[[(1R)-1-phenylethyl]amino]propyl]benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O3S/c1-13(20-14(2)16-7-5-4-6-8-16)11-15-9-10-17(23-3)18(12-15)24(19,21)22/h4-10,12-14,20H,11H2,1-3H3,(H2,19,21,22)/t13-,14-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1ccc(C[C@@H](C)N[C@H](C)c2ccccc2)cc1S(=O)(=O)N |
| Visa mer |