missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxy-5-aminoformanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-5-aminoformanilide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2/c1-12-8-3-2-6(9)4-7(8)10-5-11/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 166.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?