missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Methoxy-5-methyl-N-(1-methylethyl)-Beta-phenyl-benzenepropanamide-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-5-methyl-N-(1-methylethyl)-beta-phenyl-benzenepropanamide-d7 |
| CAS | 1794759-98-0 |
| Molekylformel | C20H18D7NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c1-14(2)21-20(22)13-17(16-8-6-5-7-9-16)18-12-15(3)10-11-19(18)23-4/h5-12,14,17H,13H2,1-4H3,(H,21,22)/i1D3,2D3,14D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)CC(c1ccccc1)c2cc(C)ccc2OC)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.46 |
| Formel vikt | 318.2325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?