Läs mer
2-Methoxy-5-methylaniline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311696
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311696 1 ml
1 options
Produktkod. 30311696 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15081000AL100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-methylaniline
CAS 120-71-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Methoxy-5-methylaniline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H11 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenamine, 2-methoxy-5-methyl-, o-Anisidine, 5-methyl- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-methylbenzenamine, (2-Methoxy-5-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene, 2-Methoxy-5-methyl-phenylamine, 3-Amino-4-methoxytoluene, 3-Methyl-6-methoxyaniline, 4-Methyl-2-aminoanisole, 5-Methyl-2-methoxyaniline, 5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, Cresidine, Krezidin, NSC 406904, NSC 6162, m-Amino-p-cresol methyl ether, p-Cresidine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER COc1ccc(C)cc1N
IUPAC-namn 2-methoxy-5-methylaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 137.0841 g/mol