Läs mer
2-Methoxy-5-methylaniline, 95%
Produktkod. 10594281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10594281
Brand: Thermo Scientific Acros 332080050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 120-71-8 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-71-8
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00007815
InChI-nyckel WXWCDTXEKCVRRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresidine, cresidine, 5-methyl-o-anisidine, para-cresidine, benzenamine, 2-methoxy-5-methyl, krezidin, 2-amino-4-methylanisole, 3-amino-4-methoxytoluene, 4-methoxy-m-toluidine, 6-methoxy-m-toluidine
PubChem CID 8445
ChEBI CHEBI:82307
IUPAC-namn 2-methoxy-5-methylaniline
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-methylaniline
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 49.0°C to 55.0°C
Färg Brown to Black
Densitet 111g/mL
Kokpunkt 235.0°C
Flampunkt 111°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3OC6H3(CH3)NH2
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, II, 338
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 137.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Crystalline Chunks