Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Methoxy-5-methylaniline |
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 49.0°C to 55.0°C |
| Färg | Brown to Black |
| Densitet | 111g/mL |
| Kokpunkt | 235.0°C |
| Flampunkt | 111°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min. (GC) |
| Visa mer |