Läs mer
2-Methoxy-5-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4228767 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10351670 1 g Glass bottle 1g
10169449 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10351670 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438630010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 53078-70-9
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
InChI-nyckel MYOASWSDRGHGLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-methyl-benzonitrile, acmc-1an2t, benzonitrile,2-methoxy-5-methyl, 2-methoxy-5-methylbenzonitrile
PubChem CID 3801023
IUPAC-namn 2-methoxy-5-methylbenzonitrile
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)OC)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Kokpunkt 90°C (1.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 147.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.