Läs mer
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11925701 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11925701 1 g 1g
11935701 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925701 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441770010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 59741-04-7
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
InChI-nyckel IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-methylphenyl isocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrw, 2-methoxy-5-methylbenzenisocyanate, 2-methoxy-5-methylpheny lisocyanate, 2-isocyanato-1-methyloxy-4-methylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 4141520
IUPAC-namn 2-isocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 25.0°C to 26.0°C
Färg Colorless
Densitet 1.1120g/mL, 1.112
Kokpunkt 240.0°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.