Läs mer
2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11347536
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347536 1 g 1g
11357536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11085.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 190774-56-2
Molekylformel C9H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 179.237
MDL-nummer MFCD00041083
InChI-nyckel CYKFAZDMLSXWKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate, 2-methoxy-5-methylphenylisothiocyanate, benzene,2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl, acmc-20anrv, 2-methoxy-5-methylbenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl-benzene, #, benzene, 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 601672
IUPAC-namn 2-isothiocyanato-1-methoxy-4-methylbenzene
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)OC)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-methylphenyl isothiocyanate
Densitet 1.146
Kokpunkt 288°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.63
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 6919550
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 179.24
Procent renhet 99%