Läs mer
2-Methoxy-5-nitrobenzoic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7031475
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15445307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32563.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40751-89-1
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.146
MDL-nummer MFCD00527902
InChI-nyckel CVZUPRDSNNBZLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-nitrobenzoic acid, 2-methoxy-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-methoxy-5-nitro, 2-methoxy-5-nitro benzoic acid
PubChem CID 284163
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methoxy-5-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 155°C to 158°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.15
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.